Saltar a
01-4730
Formato de amonio
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinónimos:
Ácido fórmico ammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HCO2NH4
Número CAS:
Peso molecular:
63.06
EC Number:
208-753-9
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3625095
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
SAJ first grade
assay
≥95.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L)
mp
119-121 °C (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formato de amonio
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)