Saltar a
01-4580
Ammonium citrate dibasic
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Número CAS:
Peso molecular:
226.18
EC Number:
221-146-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4925760
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
JIS special grade
vapor density
1.8 (vs air)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium citrate dibasic
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)