Saltar a
TX1275
Ácido trifluoroacético
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinónimos:
TFA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
EC Index Number:
200-929-3
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
742035
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
El producto TX1275 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
meets USP/NF
Quality Segment
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
impurities
≤0.3% Water (H2O)
color
APHA: ≤30
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Analysis Note
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.3% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido trifluoroacético
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
TX1275-104061839446779
TX1275-304061839446786