Saltar a
TX0750
Tolueno
histology grade, practical
Sinónimos:
Methylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
EC Index Number:
203-625-9
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
635760
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
El producto TX0750 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
color
APHA: ≤40
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
solubility
0.52 g/L
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
histology
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Analysis Note
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolueno
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
108-88-3
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
TX0750-104061839446588