Saltar a
SCMC-BM
Medio basal epitelial ocular humano EPIGRO®
Combine with the supplements (SCMC001-S) for complete EpiGRO® Human Ocular Epithelia serum-free culture media.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
50,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.42
50,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Medio basal epitelial ocular humano EPIGRO®,
form
liquid
Quality Level
storage temp.
2-8°C
Application
To form a complete kit both components are required: Basal Medium (Catalog No. SCMC-BM) and Supplement Mix (Catalog No. SCMC001-S).
EpiGRO® Human Ocular Epithelia Complete Media Kit is a serum-free medium optimized for the culture of human corneal epithelial cells. It supports the growth of these cells over a period of at least 3 passages. This medium does not contain any antimicrobials or phenol red; components that can cause cell stress and “masking effects” that may influence experimental results. It is formulated for use in an incubator with an atmosphere of 5% CO⒉
Preparation Note
Basal Medium should be stored at 2-8ºC in the dark. Do not freeze. Supplement Mix should be stored at -20ºC. Supplemented Medium is stable for up to 4 weeks at 2-8ºC. Do not freeze the supplemented medium. For use, aliquot and pre-warm the needed amount of medium, keeping the remaining medium refrigerated at 2-8ºC.
Analysis Note
Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7791-20-0
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SCMC-BM04053252746000