Saltar a
SCC442
HPDE6c7, Línea de células epiteliales del conducto pancreático humano
Sinónimos:
Línea celular pancreática humana
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
978,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
978,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
packaging
vial of >1X10⁶ cells
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
  • Cada vial contiene > 1X10^6 células viables.
  • Se probó que las células eran negativas para enfermedades infecciosas según un panel Human Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen humano y negativas para la contaminación interespecífica de ratón, rata, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y primate no humano (NHP).
  • Las células eran negativas para la contaminación por micoplasma.
El cáncer de páncreas es la cuarta causa más común de muerte por cáncer en América del Norte y tiene uno de los peores pronósticos. Más del 90 % de esos tumores surgen del epitelio del conducto pancreático.1 Aun cuando el tumor primario sea pequeño y esté localizado, el pronóstico sigue siendo malo y la quimioterapia o la radioterapia han demostrado una efectividad limitada.2 La disponibilidad de modelos dinámicos sigue siendo crucial para el estudio y la comprensión de la importancia biológica de los cambios genéticos subyacentes al cáncer de páncreas, especialmente en el contexto de la carcinogénesis de células epiteliales del conducto pancreático.
La línea celular HPDE6c7 inmortalizada demuestra un genotipo y un fenotipo casi normales de las células epiteliales del conducto pancreático.3 Las células HPDE6c7 retienen los genotipos Ki-ras, p53, C-myc y p16INK4a normales, pero carecen de la vía funcional p53.3 La línea celular HPDE6c7 es útil para estudios sobre la base molecular de la carcinogénesis de las células del conducto pancreático y la diferenciación de las células de los islotes. Las células HPDE6c7 son un modelo versátil del epitelio ductal pancreático, facilitando el desarrollo de estrategias para la quimioprevención de los cánceres pancreáticos humanos.
Fuente
las células HPDE6c7 se originaron a partir del conducto pancreático humano sano de una mujer de 63 años de edad que habían sido alteradas genotípicamente por la infección con el vector retrovírico que expresa los genes E6E7 del virus del papiloma humano (VPH)-16,3
Referencias bibliográficas
1. Am J Pathol 1996, 148(6): 1763-1770.
2. Am J Pathol 1998, 153(1): 263-269.
3. Am J Pathol 2000, 157(5): 1623-1631.
Features and Benefits
Las células HPDE6c7 son un modelo versátil del epitelio ductal pancreático, facilitando el desarrollo de estrategias para la quimioprevención de los cánceres pancreáticos humanos.
Preparation Note
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para utilizar en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con [email protected].
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7791-20-0
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. At what biosafety level must the cells be handled?
    1 respuesta
    1. These cells are typically handled in a Biosafety Level 2 containment facility. It is strongly recommended to consult with the biosafety officer of the institution to verify compliance with local regulatory requirements.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. In what cell medium is cultured? The catalog number provided is discounted
    1 respuesta
    1. Cells are thawed and expanded in HPDE6c7 Expansion Medium comprised of Keratinocyte Serum-Free Growth
      Medium (C-20211) with 50 µg/mL bovine pituitary extract (02-103), 5 ng/mL EGF (GF316) and 1X
      penicillin/streptomycin (P4333, optional)
      ¿Le ha resultado útil?
  3. In what cell medium are they cultured and with what supplements?
    1 respuesta
    1. Cells are thawed and expanded in HPDE6c7 Expansion Medium, comprised of Keratinocyte Serum Free Growth Medium (Sigma 131-500A) with 50 µg/mL bovine pituitary extract (Sigma P1476), 5 ng/mL EGF (Sigma GF316), and 1X penicillin/streptomycin (Sigma TMS-AB2-C, optional).
      ¿Le ha resultado útil?