Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Fecha estimada de envío19 de junio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 989,00 € |
Acerca de este artículo
989,00 €
Fecha estimada de envío19 de junio de 2026Detalles
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Application
- Cada vial contiene > 1X10^6 células viables.
- Se demostró que las células son negativas para enfermedades infecciosas con un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mediante evaluación con el panel Contamination Clear de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de rata, humano, hámster chino, hámster sirio dorado primate no humano (NHP).
- Las células eran negativas para la contaminación por micoplasma.
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| growth mode N/A | growth mode - | growth mode N/A |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in dry ice |
| storage temp. −196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. ≤ − 140°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c