Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Nombre del producto
Línea celular de carcinoma de vejiga de ratón MB49, MB49 mouse urothelial carcinoma cell line is widely used as an in vitro and in vivo model of bladder cancer.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Las células MB49 derivan de células epiteliales de vejiga de ratón C57BL/Icrf-A’ que fueron transformadas con un solo tratamiento de 24 horas con el carcinógeno químico 7, 12-dimetilbenz[a]antraceno (DMBA) en el segundo día de un cultivo primario prolongado [1]. Se demostró que las células transformadas trasplantadas en ratones singénicos generaron carcinomas [1]. Si bien eran de origen masculino, los análisis del cariotipo indican la pérdida del cromosoma Y en el 100% de las células analizadas [2]. Esta anomalía es un evento temprano frecuente en el cáncer de vejiga humano. Un estudio reciente indica que las células MB49 evocan características clave de las diferencias sexuales en el crecimiento de tumores de vejiga [3]. El implante de MB49 en ratones dio lugar a tumores significativamente más grandes en los machos que en las hembras. En presencia de dihidrotestosterona, las células MB49 exhibieron una mayor proliferación de una manera dependiente de la dosis. Por el contrario, las células MB49 no respondían a la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana (hCG) [3]. Las células MB49 presentan una expresión baja o nula de moléculas MHC de Clase I y II [4]. Sin embargo, tras la exposición a IFN- aumenta de manera significativa la expresión de MHC de Clase I y II.[4].
Analysis Note
• Cada vial contiene ≥ 1X10^6 células viables.
• Se probó que las células son negativas para enfermedades infecciosas según un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de rata, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y primate no humano (NHP).
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
• Se probó que las células son negativas para enfermedades infecciosas según un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de rata, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y primate no humano (NHP).
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para su uso en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con [email protected].
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c