Saltar a
MXRJ100TA
100 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
material
304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1310 mm , 51.59 in. (1310,7 mm)
W
32 in. (812,8 mm)
depth
40.69 in. (1033.5 mm)
weight
550 lb (250 kg)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MXRJ100TA04054839236969