Saltar a
MP41G15
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Sinónimos:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Fecha estimada de envío20 de julio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA
102,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NA.56
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
40 μL
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
102,00 €
Fecha estimada de envío20 de julio de 2026Detalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Gel premoldeado Bis-Tris al 4-12% mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 15 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
40 μL
well wells
15 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
General description
Gel prefabricado bis-Tris al 4-12% para mPAGE, 10x8 cm
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
Geles de bis-tris al 4-12% mPAGE para separación de proteínas de alta resolución
  • Cargue hasta 60 μl de muestra/pocillo
  • Tiempo de procesamiento típico 30 min (MES, 180V) o 34 min (MOPS, 200V)
  • Invierta la junta cuando la utiliza con sistemas Mini-PROTEAN Bio-Rad
  • Utilice el adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MP41G12MP12W12MP41G10
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
well maximum volume
40 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
80 μL
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Contenido relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MP41G1504054839761966
Preguntas
  1. Hello Is there any SDS, LDS, or any other denaturing agents in the m-page gels or can they be used as native gels? Best, Andreas
    1 respuesta
    1. The mPAGE pre-cast gels do not contain SDS; however, the sample buffers and running buffers do contain SDS. To perform native PAGE, it is necessary to prepare a sample buffer and running buffer that are not denaturing.
      ¿Le ha resultado útil?