Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 L | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 347,00 € |
Acerca de este artículo
347,00 €
Nombre del producto
Ácido fórmico, Technical
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥90%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.), 107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 71 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade technical grade | grade ACS reagent | grade for inorganic trace analysis | grade - |
| assay ≥90% | assay ≥98% (alkalimetric) | assay ≥98% (acidimetric), 98-100% | assay ≥98% (acidimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| refractive index n20/D 1.370 (lit.) | refractive index n20/D 1.370 (lit.) | refractive index n20/D 1.370 (lit.) | refractive index n20/D 1.370 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido fórmico
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| FX0450-5 | 04061839422001 |