Saltar a
FR139376080
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-010 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 160nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinónimos:
Detector Particles, Fluorescent Beads
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
13102026
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml-10L (dark bottle)
concentration
1% solids
technique(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
color
fluorescent green
matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
bead diameter
0.130-0.190 μm±<5%
capacity
>300 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
functional group
carboxylic acid (COOH)
storage temp.
2-8°C
General description
Estapor® microspheres have been the top choice for many lateral flow diagnostic test manufacturers. Used in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both qualitative and quantitative Lateral Flow Immunoassays. Our XC fluorescent microspheres are best suited to quantitative lateral flow assays. With their monodispersity and uniformity, creating a standard curve for analyte quantification is easy and reliable.
Application
Main applications of the fluorescent microspheres include qualitative and quantitive Laterflow Immunoassays (LFIA)
Legal Information
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
39376080-104061839117136
FR139376080-10004061839117143