Saltar a
EX0995
MN01 Detergent Phosphate-free
powder, Extran®
Sinónimos:
cleaner
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41103206
Para consultas sobre este producto EX0995, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
Extran®
form
powder
manufacturer/tradename
Extran®
color
off-white
pH
7.0-10.0 (1% in water)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
powder Extran®
Application
A multi-purpose powdered detergent for heavy-duty laboratory cleaning applications. extran® MN01 is a mixture of anionic surfactants and auxiliary agents. Can be used on glass, plastic, rubber, metal and quartz. Articles to be cleaned should be immersed in a cleaning solution and thoroughly brushed or wiped. Rinsing with distilled water will leave a residue-free surface.
powder Extran®
Analysis Note
Appearance Off-white powder OdorMild pH (1%, water)7.0-10.0
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c