Saltar a
ES-008
EmbryoMax® Nucleosides (100X)
The EmbryoMax Nucleosides (100X) is available in a 50 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Sinónimos:
Cell Culture Media Nucleosides
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
34,90 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble at 20 °C
Storage temp.:
−20°C
34,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Component g/L
Cytidine0.73
Guanosine0.85
Uridine0.73
Adenosine0.8
Thymidine0.24
Liquid
Preparation Note
Store at -20°C upto 1 year.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
417-500316-500111-500
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ES-008-D04053252742545