Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 each | Fecha estimada de envío24 de julio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 17,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío24 de julio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 51,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío14 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 51,90 € | |
| 1 each | Comprobar disponibilidad del carrito | 51,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío20 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 51,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío14 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 51,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío24 de julio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 51,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío14 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 51,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío14 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 51,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío20 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 51,90 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío24 de julio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 71,60 € | |
| 1 each | Comprobar disponibilidad del carrito | 87,70 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío14 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 87,70 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío14 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 87,70 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío20 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 119,00 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío20 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 119,00 € | |
| 1 each | Comprobar disponibilidad del carrito | 136,00 € | |
| 1 each | Comprobar disponibilidad del carrito | 304,00 € | |
| 1 each | Fecha estimada de envío19 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA | 623,00 € |
Acerca de este artículo
17,90 €
Fecha estimada de envío24 de julio de 2026Detalles
description
For use with DirectLoad™ and DirectLoad™ Midi branded products
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
electrophoresis: suitable
application(s)
pharmaceutical
General description
Application
Features and Benefits
- Easy-click and color-coded attachments are provided for safety and single-orientation assembly
- For safety the DirectLoad™ lid disconnects the power source upon removal
- DirectLoad™ Gel Trays and Gel Dams are leak-proof and enable agarose gel preparation in parallel
- Maximize experimental versatility with multiple gel trays and comb sizes
- DirectLoad™ Combs are height adjustable and act as sample loading guides using single and multi-channel pipettes
- To increase the longevity of the system replacement accessories are available
Other Notes
(1) DirectLoad™ Midi Tank (Including Electrodes) - DMS15-TANK,
(1) DirectLoad™ Midi Lid - DMS15-LID,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 7cm Gel Tray - DMS15-TR7,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 10cm Gel Tray - DMS15-TR10,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 15cm Gel Tray - DMS15-TR15,
(2 total) DirectLoad™ Midi Gel Tray Dams - DMS15-DAMS,
(2) DirectLoad™ Midi comb, 20 sample, 1mm - DMS15-20-1,
(1) DirectLoad™ Midi Loading Guides - DMS15-LG,
(1) DirectLoad™ Electrophoresis cables (Black & Red) - DMS-CABLES.