Saltar a
CN03F2001
Cartucho de filtración Polygard® CN
pore size 0.3 μm, Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinónimos:
CN CARTRIGE C-F 20" 0.3UM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
328,00 €
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
328,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene
pore size
0.3 μm nominal pore size, 0.3 μm pore size
cartridge code
Code F (double open end w/flat gaskets)
General description
Device Configuration: Cartridge
Legal Information
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CN12M040JCN03F2V06CN03F3V06
material
polypropylene
material
polypropylene
material
fluoroelastomer seal, polypropylene
material
fluoroelastomer seal, polypropylene
cartridge code
Code F (double open end w/flat gaskets)
cartridge code
Code 0 (2-222; O-rings)
cartridge code
Code F (double open end w/flat gaskets)
cartridge code
Code F (double open end w/flat gaskets)
pore size
0.3 μm nominal pore size, 0.3 μm pore size
pore size
1.2 μm nominal pore size, 1.2 μm pore size
pore size
0.3 μm nominal pore size, 0.3 μm pore size
pore size
0.3 μm nominal pore size, 0.3 μm pore size
Still not finding the right product?
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
CN03F200104053252303289