Saltar a
ABE1447
Anticuerpo anti-histona H3, mutante K36M
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
H3K36M, Histone H3 K36M mutant, H3 histone family, member T, K36M mutant, Histone cluster 3, K36M mutant
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
200 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
492,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
DB, IHC, WB
Citations:
2
492,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB2854
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
mutation (Lys36Met)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina. Las variantes de la histona H3 (H3.1, H3.2 y H3.3) han sido implicadas en la memoria epigenética del estado celular. Los patrones hologenómicos de H3 dependen de la secuencia de aminoácidos y cambian con la diferenciación celular en loci regulados por el desarrollo. En varias neoplasias malignas cerebrales y óseas pediátricas se encuentran mutaciones somáticas de sentido erróneo en los genes de la histona H3, entre las cuales ~90% de los condroblastomas se identifican con la mutación de la histona H3 K36M (H3K36M). La pérdida de metilación de H3K36 debido a la mutación de H3K36M causa un aumento de la metilación de H3K27 en todo el genoma, lo que induce una distribución alterada del complejo represor policomb 1 (PRC1) y la reactivación de los genes diana suprimidos por PRC1 involucrados en la diferenciación mesenquimatosa
~17 kDa observados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia de la región diana con la mutación K36M.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo causó inmunotinción de cortes incluidos en parafina de tejidos de condroblastoma humano que eran portadores de la mutación K36M de la histona H3 (cortesía de Denise Bechet y Nada Jabado de McGill University, Montreal, Quebec, Canadá).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un lote representativo detectó el péptido histona H3 que representa la secuencia de la región del epítopo donde está la mutación K36M (H3K36M), pero no detectó péptidos que representan la secuencia nativa con el residuo de K36 no modificado o metilado (Lu, C., et al. (2016). Science. 352(6287):844-849)
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo causó inmunotinción de cortes incluidos en parafina de sarcoma indiferenciado de tejido blando humano que tenía la mutación H3.1K36M (Lu, C., et al. (2016). Science. 352(6287):844-849)
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo causó inmunotinción de tumores H3.3K36M mutantes incluidos en parafina de xenoinjertos de ratones (Lu, C., et al. (2016). Science. 352(6287):844-849)
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo causó inmunotinción de cortes incluidos en parafina de muestras de condroblastoma humano que tenía la mutación H3 K36M (Lu, C., et al. (2016). Science. 352(6287):844-849).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó una banda diana en extractos ácidos de histona de células progenitoras mesenquimatosas murinas que expresaban el mutante K36M, pero no la histona H3.3 natural (Lu, C., et al. (2016). Science. 352(6287):844-849).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó una banda diana en extractos ácidos de histona de muestras de condroblastoma humano con la mutación H3K36M, pero no en muestras de condrocarcinoma humano con la mutación H3K36M (Lu, C., et al. (2016). Science. 352(6287):844-849).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-histona H3, mutante K36M, nº de ref. ABE1447, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico que se dirige a la mutación K36M de la histona H3 (H3K36M) y ha sido probado en inmunotransferencia por puntos (dot blot), inmunohistoquímica e inmunoelectrotransferencia (WB).
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta específicamente la mutación K36M de la histona H3 (H3K36M) sin reactividad cruzada hacia la histona H3 sin mutación H3K36M.
Se prevé que reaccione con una amplia gama de especies debido a la homología de secuencia del 100 %.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificada por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada por Western Blotting de sobreexpresión de H3K36M en transfectantes HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:250 de este anticuerpo detectó el mutante K36M sobreexpresado, pero no la histona H3.3 natural en 10 µg de lisado de transfectantes HEK293.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ABE244ABE1057ABE411
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
P84243
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
P68431
UniProt accession no.
P68431
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c