Saltar a
9031
Minicon® - Concentrador estático B15
8 cells/unit, 15 kDa MWCO, 5 mL sample volume
Sinónimos:
Concentrador estático, Concentrador estático Minicon, Minicon B15
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
eCl@ss:
34360190
UNSPSC Code:
41104916
manufacturer/tradename
Minicon®
parameter
5 mL sample volume
pore size
15 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Visión general
  • Concentrar orina y líquido cefalorraquídeo para intensificar las proteínas que indican un estado anómalo o patológico antes del análisis mediante electroforesis o inmunoelectroforesis.
  • Concentrador estático que no requiere accesorios
  • El absorbente tira del disolvente y las sales a través del ultrafiltro, concentrando la muestra
Empleo de los concentradores estáticos Minicon para concentrar orina y líquido cefalorraquídeo e intensificar las proteínas que indican un estado anómalo o patológico antes del análisis mediante electroforesis o inmunoelectroforesis. La unidad B15 tiene 8 cubetas y puede contener hasta 5 ml de muestra. La CS15 tiene 10 cubetas y es adecuada para volúmenes de hasta 2,5 ml.
Aplicaciones:
Concentración de orina y líquido cefalorraquídeo para el enriquecimiento de analitos proteicos.
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Features and Benefits
Volumen final mínimo del concentrado: 50 µl
Concentrador estático que no requiere accesorios
El absorbente tira del disolvente y las sales a través del ultrafiltro, concentrando la muestra
Factor de concentración de hasta X100
Bajo volumen muerto
Physical form
Código de colores: Transparente
Legal Information
MINICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
126993-25ML04061836825065
126993-100ML04061838345622
GE28-9031-3504061834084235
GE28-9031-3304061834084211
GE28-9031-3204061834084204
GE28-9031-3404061834084228
239799-1MG04055977199574