Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 x 5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 102,00 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
102,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c