Saltar a
8.56113
Fmoc-Lys(Boc)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Lys(Boc)-Wang Solid Support Resin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
77,90 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1160,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
77,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal lysine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Other Notes
Replaces: 04-12-2083
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.561188.561178.56107
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
solid
form
beads
form
beads
form
beads
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
856113000104027269119775
856113000504027269119782