Saltar a
8.53096
Boc-D-Ser-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-D-Ser-OH, N-α-t.-Boc-D-serine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
491,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO5
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
491,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
88-93 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/p-1/t5-/m1/s1
InChI key
FHOAKXBXYSJBGX-RXMQYKEDSA-M
General description
Standard building block for introduction of D-serine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): +3.0 - +5.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-0028
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.531118.530208.53009
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
mp
88-93 °C
mp
58-61 °C
mp
-
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
853096002504027269099947