According to our records, Product 843871 has a expiration window of six years from the date of examination.
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>230 °C
mp
>200 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 34.0 - 46.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp >200 °C | mp >200 °C | mp >200 °C | mp 160-240 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| density 1.3 g/cm3 at 20 °C | density 1.3 g/cm3 at 20 °C | density 1.3 g/cm3 at 20 °C | density - |
| bulk density 400‑600 kg/m3 | bulk density 400‑600 kg/m3 | bulk density 400‑600 kg/m3 | bulk density 400‑670 kg/m3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8438711000 | 04027269128548 |
| 8438710100 | 04027269128531 |
-
What is the shelf life of this product
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-