Saltar a
8.43546
Methyl palmitate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl palmitate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
79,90 €
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
210,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
270.45
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-966-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
79,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
bp
148 °C/3 hPa
mp
30 °C
transition temp
flash point 113 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 31 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR35385037476159
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
bp
148 °C/3 hPa
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
30 °C
mp
32-35 °C (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
transition temp
flash point 113 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl palmitate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup