Saltar a
83501
Plasma Diagnostic Base, Bovine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
23,00 €
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
44,50 €
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
395,00 €
10 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2530,00 €
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Biological source:
bovine serum
23,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine serum
Quality Level
type
for cell culture
shelf life
36 mo.
Preparation Note
refrigerated
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
83501104053252449857
83501304053252491986
83501204053252453489
83501404053252566172