Saltar a
8.21968
4′-Bromoacetophenone
for synthesis
Sinónimos:
4′-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
42,80 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
95,50 €
71,62 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(Br)C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
199.04
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-799-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
42,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
transition temp
flash point >100 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Bromoacetophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
821968010004022536481180
821968002504022536481173