Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 78,30 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
142.11
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-922-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
78,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
150-154 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c(c[c](c(c1)O)=O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 150-154 °C | mp 160-164 °C (lit.) | mp 152-155 °C (lit.) | mp 152-155 °C (lit.) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8184610010 | 04022536436692 |