Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 237,00 € | |
| 5 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 607,00 € | |
| 25 kg |
Acerca de este artículo
237,00 €
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point >200 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=NC(=O)c2c1cccc2)(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
NAUHOSQQKJTUAX-UHFFFAOYSA-M
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation |
| agency Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP | agency BP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| pH 6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O) | pH 7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH 4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8170425000 | 04022536972770 |
| 8170421000 | 04022536425498 |
| 8170429025 | 04022536758497 |