Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 43,60 € |
500 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 153,00 € |
Acerca de este artículo
43,60 €
vapor pressure
14 hPa ( 88 °C)
Quality Segment
assay
≥93.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
202 °C
potency
2420 mg/kg LD50, oral (Rat), >2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
bp
208 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 77 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CC[C@@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93.5% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥85% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 208 °C/1013 hPa | bp 109-111 °C/13 hPa | bp 207 °C (lit.) | bp - |
| density 0.85 g/cm3 at 20 °C | density 0.855 g/cm3 at 20 °C | density 0.857 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.851 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup