Saltar a
8.04330
4-Hydroxycoumarin
for synthesis
Sinónimos:
4-Hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
EC Index Number:
214-060-2
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
211-214 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H
InChI key
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
804330002504022536768748
804330010004022536384849