Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 39,10 € |
1 L | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 62,80 € |
Acerca de este artículo
39,10 €
vapor pressure
0.53 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
potency
177 mg/kg LD50, oral (Rat), 400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-16.3 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
170-171 °C/1013 mbar
mp
-31 °C
transition temp
flash point 65 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c(ccc1)CO
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI key
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.131 - 1.133
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 170-171 °C/1013 mbar | bp 162 °C/1013 hPa | bp 178 °C (lit.) | bp 80-82 °C/5 mmHg (lit.) |
| mp -31 °C | mp -37 °C | mp −80 °C (lit.) | mp - |
| density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.16 g/cm3 at 20 °C | density 1.054 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.078 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furfuryl alcohol
signalword
Danger
target_organs
Nose, Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials