Saltar a
8.02948
Dicyclohexylamine
for synthesis
Sinónimos:
Dicyclohexylamine, DCHA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
32,40 €
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
49,40 €
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
58,70 €
25 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1270,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C6H11)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
181.32
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-980-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
32,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.04 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
expl. lim.
0.8-4.6 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
-0.1 °C
transition temp
flash point 105 °C
solubility
1 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI key
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.914
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.02885SMB013618.53072
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
mp
-0.1 °C
mp
-18 °C
mp
-
mp
-
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclohexylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup