Saltar a
8.01461
Anthrone
for synthesis
Sinónimos:
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,60 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
122,00 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
363,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10O
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-994-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
89,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
mp
151-156 °C
solubility
4.6 mg/L
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
InChI key
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Surfactant modified electrochemical sensor for determination of Anthrone–A cyclic voltammetry: Research on developing an electrochemical sensor modified by surfactants for the determination of Anthrone, emphasizing its potential in environmental monitoring (NS Prinith, JG Manjunatha, 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.0046510609A89405
solubility
4.6 mg/L
solubility
0.00007 g/L
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
151-156 °C
mp
-
mp
142-143 °C (lit.)
mp
213-217 °C (lit.)
bulk density
450 kg/m3
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthrone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
801461010004022536366982
801461001004027269277796
801461002504022536366975