Saltar a
8.00784
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
33,80 €
25,35 €
50 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
38,20 €
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
83,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H2(COOH)4
Número CAS:
Peso molecular:
254.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-879-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
25,35 €
Precio de catálogo33,80 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
mp
250-260 °C
solubility
15 g/L
density
1.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
617.0 °F
flash_point_c
325 °C
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
800784025004022536362465
800784005004022536362458
800784000504022536362441