Saltar a
70599
pETBlue-1 AccepTor Vector (linearized vector) - Novagen
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
40 reactions
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
357,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
357,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
• No restriction enzymes or special primers
• Direct ligation of PCR product with vector
• Compatible with polymerases that leave single 3´-dA overhangs
• Blue/white screening with pSTBlue-1 or pETBlue-1 vectors
• Simple protocol takes as little as 40 minutes from PCR product to plating transformants
Other Notes
20 rxn40 rxn
•2 × 0.5 µg4 × 0.5 µgpETBlue-1 AccepTor Vector
•10 µl10 µlAccepTor Vector Positive Control Insert
Legal Information
This product is covered by U.S. Patent 5,856,144 owned by EMD Chemicals Inc. or its Affiliates.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
69820-M70188-MSMB01046
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
70599-404055977273342