Saltar a
70541
GST•Bind Resin
Sinónimos:
GST Resin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
314,00 €
25 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
684,00 €
50 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1170,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
GST•Bind Resin utilizes an 14-atom spacer arm to covalently attach reduced glutathione via a sulfide linkage. The high degree of substitution of glutathione ensures a high binding capacity with yields of glutathione S-transferase (GST) fusion proteins of 5 to 8 mg/ml settled resin. The resin can be re-used up to 6 times without loss of capacity.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.550138.551558.55156
application(s)
life science and biopharma
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
beads
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C
Visite la Librería de documentos
Artículos
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
Contenido relacionado
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
Ver todo el contenido relacionado
Rahul Bhattacharjee et al.
Molecular biology of the cell, 31(9), 917-929 (2020-02-27)
In many organisms, positive and negative signals cooperate to position the division site for cytokinesis. In the rod-shaped fission yeast Schizosaccharomyces pombe, symmetric division is achieved through anillin/Mid1-dependent positive cues released from the central nucleus and negative signals from the
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
70541-404055977273663
70541-304055977273656
70541-504055977273670