Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 units | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 383,00 € | |
| 500 units | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 2790,00 € | |
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 4520,00 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
383,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleGeneral description
Biotinylated Thrombin has covalently attached biotin for easy removal of the enzyme from cleavage reactions using immobilized streptavidin. This preparation is tested for activity using the same assay as for unmodified thrombin, and for greater than 99% binding to Streptavidin Agarose (Cat. No. 69203-3).
Other Notes
- 50 UBiotinylated Thrombin
- 1 ml10X Thrombin Cleavage Buffer
- 2 ml1X Thrombin Dilution/Storage Buffer
- 10 μgCleavage Control Protein
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Artículos
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69672-500UN | 04055977258943 |
| 69672-3 | 07790788057831 |
| 69672-50UN | 04061839907621 |