Saltar a
69069
Cleavage Control Protein
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
113,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The Cleavage Control Protein is used to monitor performance of either thrombin or enterokinase cleavage conditions. The 48 kDa protein is cleaved into 2 fragments or cleaved by , which are easily visualized by SDS-PAGE. Thrombin cleavage results in fragments of 35 kDa and 13 kDa, and Enterokinase cleavage results in fragments of 32 kDa and 16 kDA.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
539215236603371768
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
69069-304055977259520