Saltar a
620-M
Giemsa Stain Solution Modified Azure Blend
HARLECO® Polychromatic stain used primarily with Wright Stain to stain blood cells and bone marrow specimens
Giemsa Stain Solution Modified Azure Blend
Sinónimos:
Hematology Stain
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116121
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
liquid
transition temp
flash point 11 °C
λmax
520-530 nm (Eosin), 645-655 nm (Azure)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
Application
HARLECO® Polychromatic stain used primarily with Wright Stain to stain blood cells and bone marrow specimens
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Polychromatic stain used primarily with Wright Stain to stain blood cells and bone marrow specimens. Has various other uses in microbiology and histology staining.
Dilute with 50 volumes of distilled water or buffer immediately before use.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
620-7504061839405066
GF49946417-2EA04061829500405
GF49946417-1EA04061825409559
GF49946417-10EA04061829467241
GF49946417-5EA04061829560997
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña