Saltar a
6.18387
Ácido pícrico
purified grade
Sinónimos:
2,4,6-Trinitrofenol, PA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(O2N)3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
229.10
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
423400
Colour Index Number:
10305
MDL number:
Grade:
purified grade
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purified grade
Quality Segment
expl. lim.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido pícrico
pictograms
Exploding BombSkull and crossbones
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
302.0 °F
flash_point_c
150 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1