Saltar a
5370
L-Proline
Sinónimos:
L-Proline, Pro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
126,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
RTECS - TW3584000
Merck USA index - 14, 7780
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder, solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-essential amino acid. Precursor of hydroxyproline in collagen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR13321.0743493693
form
powder, solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
1500 g/L
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
5370-100GM07790788051242
Preguntas
  1. is it heat stable? i want to add it in PDA medium before autoclaving. so if its not heat stable, i use other methods of sterilization fot it
    1 respuesta
    1. Solutions of this product are stable to autoclaving. Of the twenty standard amino acids (which includes L-Proline), the only one that is not autoclavable in standard practice is L-Glutamine.
      ¿Le ha resultado útil?