Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 164,00 € |
Acerca de este artículo
164,00 €
Nombre del producto
L- Buthionine Sulfoximine,
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
InChI key
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
gamma-glutamylcysteine synthetase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
OʹDwyer, P.J., et al. 1996. J. Clin. Oncol.14, 249.
Griffith, O. W., 1982. J. Biol. Chem.257, 13704.
Griffith, O. W., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 7558.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L- Buthionine Sulfoximine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5082280001 | 04055977261790 |