Saltar a
5.05147
TES
OmniPur® Grade, >= 99%, A zwitterionic buffer
Sinónimos:
OmniPur® TES
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
176,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
229.25
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.25
MDL number:
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
General description
A zwitterionic buffer (Absorbance: ≤0.12 at 260 nm, 1 M, H2O). Has a pKa of 7.5 at 20°C. Useful in the pH range of 6.8-8.2.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.8-8.2. Has a pKa 7.40 at 25°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TES
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
505147000104055977263398
505147000204055977263404