Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 389,00 € |
Acerca de este artículo
389,00 €
Nombre del producto
Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, is a cell-permeable inhibitor that prevents assembly in the NOTCH1 trans-activation complex.
Quality Level
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Preparation Note
Other Notes
* = Two S5 molecules (a non-natural alkenyl amino acid) stapled together with a double bond
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL, brown | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 491002-1MG | 04055977273427 |