Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 261,00 € |
Acerca de este artículo
261,00 €
Nombre del producto
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni, A cell-permeable F-actin probe.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22+,23-,24-,30+,31+/m0/s1
InChI key
GQWYWHOHRVVHAP-HZIRKPFGSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Inducer of actin polymerization and stabilization in vitro
Other Notes
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 420107-50UG | 07790788050085 |