Saltar a
391334
BES
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Sinónimos:
BES, Free Acid, ULTROL® Grade, N,N- bis-(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic Acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
227,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
213.25
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.12
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤1 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H](CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI key
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
General description
Absorbance (100 mM, 260 nm):≤0.05.
BES buffer is suitable for use in systems where a calcium phosphate-DNA complex formation is desirable (Absorbance: <0.05 at 260 nm, 100 mM). Chen and Okayama describe an improved transfection system for the stable transformation of cells with plasmid DNA using BES buffer. The slow formation appears to be the most critical factor contributing to the high efficiency of stable transformations. Has a pKa of 7.12 at 20°C.
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 4°C.
Other Notes
De Graeve, K.G., et al. 1994. J. Appl. Bacteriol. 76, 55.
Chen, C.A., and Okayama, H. 1988. Biotechniques6, 632.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B98791.15228391340
BES ULTROL&#174; Grade, &#8805;99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Millipore
391334
BES
assay
≥99% dry basis (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99% (alkalimetric)
assay
≥99% (alkalimetric)
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
solid
storage condition
OK to freeze
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 400 mg/mL, aqueous base: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BES
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
391334-100GM07790788058364
391334-25GM04055977190083