Saltar a
36-008
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, Syn211
Sinónimos:
Anti-NACP, Anti-PARK1, Anti-PARK4, Anti-PD1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
157,00 €
200 μL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
713,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
Syn211, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
29
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-α-sinucleína, clon Syn211, ascites fluid, clone Syn211, Upstate®
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
Syn211, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
~14,5 kDa
Immunogen
α-Sinucleína humana recombinante de longitud completa
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la proteína α-sinucleína utilizando este anticuerpo anti-α-sinucleína, clon Syn211, validado para utilizar en IP, WB e IH.
Subcategoría investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Biochem/physiol Actions
α-Sinucleína
Physical form
Ascitis
Preparation Note
2 años a -20°C
Analysis Note
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en lisados de cerebro completo humano con enfermedad de Alzheimer.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
36-01205-882AB5038P
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
Syn211, monoclonal
clone
nSyn14, monoclonal
clone
PRK8, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... PARK2(5071)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jay S Schneider et al.
Molecular and cellular neurosciences, 120, 103729-103729 (2022-04-22)
Among the pathological events associated with the dopaminergic neurodegeneration characteristic of Parkinson's disease (PD) are the accumulation of toxic forms of α-synuclein and microglial activation associated with neuroinflammation. Although numerous other processes may participate in the pathogenesis of PD, the
Sarah M O'Donovan et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 32(1), e13726-e13726 (2019-10-03)
A hallmark feature of Parkinson's disease (PD) is the build-up of α-synuclein protein aggregates throughout the brain; however α-synuclein is also expressed in enteric neurons. Gastrointestinal (GI) symptoms and pathology are frequently reported in PD, including constipation, increased intestinal permeability
Characterization of cognitive deficits in rats overexpressing human alpha-synuclein in the ventral tegmental area and medial septum using recombinant adeno-associated viral vectors.
Hall, H; Jewett, M; Landeck, N; Nilsson, N; Schagerlof, U; Leanza, G; Kirik, D
Testing null
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
36-008-25UL04054839337352