Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 87,90 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11K2O9P · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
426.39
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
87,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥99% (1H-NMR)
Quality Level
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
General description
A substrate for uridyltransferase that catalyzes the reaction of UDP-glucose with galactose-1-phosphate to form glucose-1-phosphate and UDP-galactose. Higher levels of galactose-1-phosphate are reported in patients with galactosemia.
Free of glucose-1-phosphate and related sugar nucleotides that tend to contaminate isolated material.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for at up to 3 weeks at -20°C.
Other Notes
Wedekind, J.E., et al. 1996. Biochemistry35, 11560.
Gitzelmann, R. 1995. Eur. J. Pediatr.154 (Suppl. 2), S45.
Gitzelmann, R. 1995. Eur. J. Pediatr.154 (Suppl. 2), S45.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 345646-100MG | 04055977194487 |