Saltar a
252000
DDMAB
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Sinónimos:
DDMAB, N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
247,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H37NO2
Número CAS:
Peso molecular:
299.49
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
247,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to beige
CMC
4.3 mM
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCC(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU (Cat. No. 252005 ) but differing in the length of the polymethylene arm. More efficient for the extraction of mycoplasma membrane antigens under mild conditions than DDMAU.
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 weeks at 4°C.
Other Notes
Brenner, C., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 515.
Chevalier, Y., et al. 1991. Langmuir7, 848.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
00413D2004382310
form
crystalline solid
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94%
assay
≥99% (TLC)
assay
98%
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
CMC
4.3 mM
CMC
4.3
CMC
-
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
252000-5GM04055977217285