Saltar a
2461-90020
NovaSeptum® Cell Culture sampling Unit
Accurate Volume Application; 20mL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
40 units
Comprobar disponibilidad del carrito
2750,00 €
Acerca de este artículo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
2750,00 €
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Unidad de muestreo de cultivos celulares NovaSeptum®, 20mL
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
Quality Level
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
storage temp.
10-30°C
Application
Ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, y aplicaciones de fermentación
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
2711-101002711-100502464-90020
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
-
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
material
316 stainless steel cannula (ASTM), polyester body, septum (Medical grade platinum-cured silicone)
material
316 stainless steel cannula (ASTM), polyester body, septum (Medical grade platinum-cured silicone)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C