Saltar a
220
Fuchsin Basic
HARLECO® For staining acid-fast bacillus in the Periodic Acid Schiff method
Sinónimos:
Fuchsin Basic, Rosanilin, AFB
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Peso molecular:
323.83
UNSPSC Code:
41116130
Colour Index Number:
42510
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
form
solid
pH
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
visual transition interval
1.0-3.0, yellow to magenta
mp
268-270 °C (decomposes)
solubility
10 g/L
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
λmax
545-547 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
HARLECO® Fuchsin
220-16 100g Glass Bottle
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining acid-fast bacillus in the Periodic Acid Schiff method. Chemical indicator, pH range 1.0-3.0. Color change yellow-magenta.
HARLECO® For staining acid-fast bacillus in the Periodic Acid Schiff method
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
569-61-9
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SML0598-25MG04061832076096
SML0598-5MG04061832076102
102578000304027269905453
102577001004027269905422
102578001004027269905460
102577010004027269905439
102578005004027269905477
WP622205004053252580284
WP612205008436037125225
CBL40404053252283093
Z723851-1EA04061834505129
Z724076-1EA04061834505150
Z724173-1EA04061834509257
SAB4300563-100UG04061832704876
Z623490-1EA04061832944623
Z722731-1EA04061832936192
Z722758-1EA04061832936215